Få mere at vide
Methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11392406
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392406 50 g 50g
11382406 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06188.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
CAS: 5081-42-5 | C11H13NO7 | 271,225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5081-42-5
Molekylær formel C11H13NO7
Molekylvægt (g/mol) 271.225
MDL nummer MFCD00007097
InChI nøgle HCEIEWYPDCDNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 6-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, pubchem22545, opera_id_1985, acmc-1ar8w, hceiewypdcdnnu-uhfffaoysa, methyl 3,5-trimethoxy-2-nitrobenzoate
PubChem CID 78765
IUPAC navn methyl-3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoat
SMIL COC1=C(C(=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Smeltepunkt 66 °C til 70 °C
Mængde 50 g
Beilstein 2702653
Formel vægt 271.23
Procent renhed 98%