Få mere at vide
methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10172744
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10172744 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10759215 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172744 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69622DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 502182-56-1
Molekylær formel C12H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 285.31
MDL nummer MFCD09879985
InChI nøgle FJLVVZZMDOHEEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, methyl 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzoate
PubChem CID 341073
IUPAC navn methyl-2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 285.32
Procent renhed 95%