Få mere at vide
Methyl 2-(methylthio)benzoate, 98%
Artikelnummer. p-7081092
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11494273
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10905.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3704-28-7 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3704-28-7
Molekylær formel C9H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.237
MDL nummer MFCD00068039
InChI nøgle CPQDZXPLQXZJGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 279586
IUPAC navn methyl-2-methylsulfanylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2- (methylthio)benzoate
Smeltepunkt 64°C to 66°C
Lugt Stench
Mængde 1 g
Beilstein 2084294
Synonym methyl 2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate, benzoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, benzoic acid,2-methylthio-, methyl ester, 2-methylthiobenzoic acid, methyl ester, acmc-1cnec, methyl o-methylthiosalicylate, methyl-2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate #, 2-methylthio benzoic acid methyl ester
Formel vægt 182.24
Procent renhed 98%