Få mere at vide
Methyl 2-(methylthio)benzoat, 98 %
Artikelnummer. 11494273
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494273 1 g 1g
11404283 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10905.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 3704-28-7 | C9H10O2S | 182,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3704-28-7
Molekylær formel C9H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.237
MDL nummer MFCD00068039
InChI nøgle CPQDZXPLQXZJGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 279586
IUPAC navn methyl-2-methylsulfanylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2- (methylthio)benzoate
Smeltepunkt 64 °C til 66 °C
Lugt Stank
Mængde 1 g
Beilstein 2084294
Synonym methyl 2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate, benzoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, benzoic acid,2-methylthio-, methyl ester, 2-methylthiobenzoic acid, methyl ester, acmc-1cnec, methyl o-methylthiosalicylate, methyl-2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate #, 2-methylthio benzoic acid methyl ester
Formel vægt 182.24
Procent renhed 98%