Få mere at vide
Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoat, 97%
Artikelnummer. 15446718
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446718 5 g 5g
15456718 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60242.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59382-59-1 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat kan anvendes i syntesen af methylindol-4-carboxylat, 5-aminoisoquinolin-1(2H)-on, 5-nitroisocoumarin og [2-(4-fluorphenyl)-1H-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylmethanon. Det kan også anvendes til fremstilling af substituerede nitrostyrenbenzoesyrer via reaktion med aromatiske aldehyder i nærvær af DBU i DMSO; og 4-(hydroxymethyl)-1-tosylindol, via Batcho-Leimgruber-modifikation af Reissert-indolsyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat kan anvendes i syntesen af methylindol-4-carboxylat, 5-aminoisoquinolin-1(2H)-on, 5-nitroisocoumarin og [2-(4-fluorphenyl)-1H-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylmethanon. Det kan også anvendes til fremstilling af substituerede nitrostyrenbenzoesyrer via reaktion med aromatiske aldehyder i nærvær af DBU i DMSO; og 4-(hydroxymethyl)-1-tosylindol, via Batcho-Leimgruber-modifikation af Reissert-indolsyntesen.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59382-59-1
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00082564
InChI nøgle CRZGFIMLHZTLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-o-toluate, 2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-2-methylbenzoate, 3-nitro-o-toluic acid methyl ester, 2-methyl-3-nitromethylbenzoate, pubchem10933, acmc-1awh8, ksc495s1j, methyl2-methyl-3-nitrobenzoate
PubChem CID 601165
IUPAC navn methyl-2-methyl-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Mængde 5 g
Beilstein 1964020
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 195.17
Procent renhed 97%