Få mere at vide
Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11464917
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464917 25 g 25g
11454917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21863.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 34841-11-7 | C9H9NO5 | 211,173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34841-11-7
Molekylær formel C9H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 211.173
MDL nummer MFCD00673023
InChI nøgle DOBFJVVTBNTGCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-methoxy-5-nitrobenzoate, methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate, 5-nitro-o-anisic acid methyl ester, pubchem14052, acmc-1adrt, methyl 5-nitro-o-anisate, asischem d13383, rarechem al bf 0877, timtec-bb sbb014757
PubChem CID 7020925
IUPAC navn methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoat
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
Smeltepunkt 99 °C til 102 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 211.18
Procent renhed 98%