Få mere at vide
Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate |
| Smeltepunkt | 99°C to 102°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 211.18 |
| Procent renhed | 98% |