Få mere at vide
Methyl 2-isothiocyanatoacetate, 98%
Artikelnummer. 11397506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397506 5 g 5g
11387506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11046.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21055-37-8 | C4H5NO2S | 131.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21055-37-8
Molekylær formel C4H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 131.149
MDL nummer MFCD00041119
InChI nøgle GOWGDPFDGIPFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isothiocyanatoacetate, acetic acid, isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20akih, propargyl benzene sulphonate, methyl-2-isothiocyanatoacetate, methyl isothiocyanatoacetate #, methyl 2-isothiocyanatoethanoate, methyl n-thioxomethylene glycinate, isothiocyanatoacetic acid methyl ester, 2-isothiocyanatoacetic acid methyl ester
PubChem CID 140795
IUPAC navn methyl-2-isothiocyanatoacetat
SMIL COC(=O)CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-isothiocyanatoacetate
Tæthed 1.21
Kogepunkt 137°C to 138°C (35 mmHg)
Lugt Irritating
Lineær formel SCNCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.519
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2074764
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 131.15
Procent renhed 98%