accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONCS

CAS RN 21055-37-8

IUPAC Navn: methyl 2-isothiocyanatoacetate
Synonymer: methyl 2-isothiocyanatoacetate
Molekylvægt (g/mol): 131.15
Molekylformel: C4H5NO2S
InChi Key: GOWGDPFDGIPFIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CN=C=S
Kogepunkt 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)