Få mere at vide
Methyl 2-iodobenzoat, 99+%
Artikelnummer. 10194520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10194520 25 mL Glasflaske 25ml
10085993 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10194520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249830250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-97-9
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.04
MDL nummer MFCD00016351
InChI nøgle BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC navn methyl-2-iodbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-iodobenzoate
Farve Hvid
Tæthed 1.7300g/mL
Kogepunkt 272,0 °C til 274,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4COOCH3
Brydningsindeks 1,6020 til 1,6040
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.73
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i polære opløsningsmidler, uopløselige i ikke-polære opløsningsmidler
Formel vægt 262.04
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline or Flaky Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-iodobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.