Få mere at vide
Methyl-2-iodbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021037
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11434634
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13204.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
2-iodbenzoesyre, methylester; 2-Iodobenzoic Acid er et udgangsmateriale til fremstilling af iodosobenzoat, selektivitet og miljøstyring. Trivalente jodforbindelser udfører milde oxidationer, oxidative koblinger, specielle joderinger og acetoxyleringer. Iodbenzoater bruges som anti-infektionsmiddel, præventionsmiddel og røntgenkontrastmiddel til diagnostisk radiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Iodbenzoesyre, methylester; 2-Iodobenzoic Acid er et udgangsmateriale til fremstilling af iodosobenzoat, selektivitet og miljøstyring. Trivalente jodforbindelser udfører milde oxidationer, oxidative koblinger, specielle joderinger og acetoxyleringer. Iodbenzoater bruges som anti-infektionsmiddel, præventionsmiddel og røntgenkontrastmiddel til diagnostisk radiologi.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-97-9
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.046
MDL nummer MFCD00016351
InChI nøgle BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC navn methyl-2-iodbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-iodobenzoate
Tæthed 1.73
Kogepunkt 274°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.604
Mængde 10 g
Beilstein 2206859
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 262.05
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-iodobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl 2-iodobenzoate