Få mere at vide
Methyl 2-iodobenzoat, 98 %
Artikelnummer. 11444634
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444634 50 g 50g
11434634 10 g 10g
11454634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444634 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13204.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262,046 g/mol
2-iodbenzoesyre, methylester; 2-Iodobenzoic Acid er et udgangsmateriale til fremstilling af iodosobenzoat, selektivitet og miljøstyring. Trivalente jodforbindelser udfører milde oxidationer, oxidative koblinger, specielle joderinger og acetoxyleringer. Iodbenzoater bruges som anti-infektionsmiddel, præventionsmiddel og røntgenkontrastmiddel til diagnostisk radiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Iodbenzoesyre, methylester; 2-Iodobenzoic Acid er et udgangsmateriale til fremstilling af iodosobenzoat, selektivitet og miljøstyring. Trivalente jodforbindelser udfører milde oxidationer, oxidative koblinger, specielle joderinger og acetoxyleringer. Iodbenzoater bruges som anti-infektionsmiddel, præventionsmiddel og røntgenkontrastmiddel til diagnostisk radiologi.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-97-9
Molekylær formel C8H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 262.046
MDL nummer MFCD00016351
InChI nøgle BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC navn methyl-2-iodbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-iodobenzoate
Tæthed 1.73
Kogepunkt 274 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.604
Mængde 50 g
Beilstein 2206859
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 262.05
Procent renhed 98%