Få mere at vide
Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate, 95%
Artikelnummer. 15446727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446727 1 g 1g
15456727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33853.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103440-52-4 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103440-52-4
Molekylær formel C9H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 276.07
MDL nummer MFCD12198129
InChI nøgle DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14263946
IUPAC navn methyl-2-iod-5-methylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Formel vægt 276.07
Procent renhed 95%