Få mere at vide
Methyl 2-hydroxynicotinate, 97%
Artikelnummer. 15486137
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486137 1 g 1g
15406147 250 mg 250mg
15496137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33334.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10128-91-3 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10128-91-3
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.137
MDL nummer MFCD00661282
InChI nøgle SILBTMNCGYLTOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxynicotinate, methyl 2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate, methyl 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 2-hydroxypyridine-3-carboxylate, 2-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, 2-hydroxynicotinic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-, methyl ester
PubChem CID 579028
IUPAC navn methyl-2-oxo-lH-pyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=CNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-hydroxynicotinate
Smeltepunkt 153°C to 155°C
Farve Fløde
Mængde 1 g
Formel vægt 153.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof