Få mere at vide
Methyl-2-hydroxyisobutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367611 5 g Glasflaske 5g
10631642 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2110-78-3 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2110-78-3
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD00004457
InChI nøgle XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxyisobutyrate, methyl 2-methyllactate, 2-hydroxyisobutyric acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, methyl2-hydroxyisobutyrate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, methyl alpha-hydroxyisobutyrate, methyl .alpha.-hydroxyisobutyrate, methyl ester of 2-methyllactic acid, methyl 2-hydroxy-2-methyl-propanoate
PubChem CID 75024
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)(C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Navn note 99%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 137°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C(OH)CO2CH3
Brydningsindeks 1.4100 to 1.412
Mængde 5 g
Beilstein 03, II, 223
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 118.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-hydroxyisobutyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.