Få mere at vide
Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11470848
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470848 10 g 10g
11480848 50 g 50g
11490848 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25278.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17302-46-4 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Methyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17302-46-4
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.146
MDL nummer MFCD00024695
InChI nøgle UUBFELFUKFJSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate, methyl 5-nitrosalicylate, methyl-5-nitrosalicylate, 5-nitrosalicylic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 5-nitro-salicylate, acmc-20a62q, methyl 5-nitro-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoate
PubChem CID 87041
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
Smeltepunkt 114°C to 117°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 197.15
Procent renhed 98%