Få mere at vide
Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11415997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415997 5 g 5g
11405997 1 g 1g
11425997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25029.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22621-41-6 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22621-41-6
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.146
MDL nummer MFCD00272263
InChI nøgle NIBVYEHAFBEVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate, methyl 3-nitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-hydroxy-3-nitro-benzoic acid methyl ester, salicylic acid, 3-nitro-, methyl ester, methyl-3-nitrosalicylat, methyl-m-nitrosalicylate, acmc-209fxo, ksc490c4l
PubChem CID 596904
SMIL COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 129°C to 132°C
Mængde 5 g
Formel vægt 197.15
Procent renhed 98%