Få mere at vide
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, 97%
Artikelnummer. p-7025703
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11439267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21341.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 23287-26-5 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk mellemprodukt. Nogle andre applikationer inkluderer, at det bruges til at fremstille andre kemikalier. For eksempel bruges det til at fremstille 2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-propan-2-ol. Reaktionen sker med reagens Tetrahydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk mellemprodukt. Nogle andre applikationer omfatter det bruges til at producere andre kemikalier. For eksempel bruges det til at fremstille 2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-propan-2-ol. Reaktionen sker med reagens Tetrahydrofuran.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, faste olier, propylenglycol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23287-26-5
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00020051
InChI nøgle SUHLUMKZPUMAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylsalicylate, methyl o-cresotinate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, levegal pt, 2-hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, 2,3-cresotic acid, methyl ester, methyl-3-methylsalicylate, methyl 2-hydroxy-3-methyl-benzoate, methyl o-cresotate, 3-methylsalicylic acid methyl ester
PubChem CID 31835
IUPAC navn methyl-2-hydroxy-3-methylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Kogepunkt 234°C to 236°C
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,fixed Oils,Propylene Glycol. Insoluble in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%