Få mere at vide
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoat, 97%
Beskrivelse
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk mellemprodukt. Nogle andre applikationer inkluderer, at det bruges til at fremstille andre kemikalier. For eksempel bruges det til at fremstille 2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-propan-2-ol. Reaktionen sker med reagens Tetrahydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk mellemprodukt. Nogle andre applikationer omfatter det bruges til at producere andre kemikalier. For eksempel bruges det til at fremstille 2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-propan-2-ol. Reaktionen sker med reagens Tetrahydrofuran.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, faste olier, propylenglycol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk. Stabil under normale temperaturer og tryk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate |
| Smeltepunkt | 28 °C til 30 °C |
| Kogepunkt | 234 °C til 236 °C |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, faste olier, propylenglykol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 97% |