Få mere at vide
Methyl 2-formylbenzoat, Thermo Scientific™ , 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541323
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10541323 1 g 1g
10672073 10 g 10g
10089441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10541323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00698DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4122-56-9
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00204231
InChI nøgle YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 243003
IUPAC navn methyl-2-formylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-formylbenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3OC(O)C6H4CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%