Få mere at vide
Methyl 2-fluorphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10780961 5 g Glasflaske 5g
10247180 25 g Glass bottle 25g
11904921 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304640050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 57486-67-6
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.17
MDL nummer MFCD00800605
InChI nøgle TWXVEZBPKFIMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-fluorophenyl acetate, methyl 2-fluorophenylacetate, 2-fluorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 2-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-2-fluorophenyl ethanoate, 2-fluoro-phenylacetic acid methyl ester, 2-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2733230
IUPAC navn methyl-2-(2-fluorphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-fluorophenylacetate
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4890 to 1.4910
Mængde 5 g
Formel vægt 168.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske