Få mere at vide
Methyl 2-fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023072
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11453177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16133.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 394-35-4 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-35-4
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00017913
InChI nøgle QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-fluorobenzoate, methyl-2-fluorobenzoate, 2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, o-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-benzoic acid methyl ester, methyl2-fluorobenzoate, pubchem3565, acmc-209j5e
PubChem CID 67854
IUPAC navn methyl-2-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-fluorobenzoate
Tæthed 1.21
Kogepunkt 109°C to 110°C (35 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.503
Mængde 5 g
Beilstein 1862493
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-fluorobenzoate
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl 2-fluorobenzoate
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt