Få mere at vide
Methyl 2-fluorobenzoat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-fluorobenzoate |
| Tæthed | 1.21 |
| Kogepunkt | 109 °C til 110 °C (35 mmHg) |
| Flammepunkt | 93 °C (199 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.503 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1862493 |
| Formel vægt | 154.14 |
| Procent renhed | 98% |