Få mere at vide
Methyl 2-fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453177 5 g 5g
11463177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16133.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 394-35-4 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-35-4
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00017913
InChI nøgle QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-fluorobenzoate, methyl-2-fluorobenzoate, 2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, o-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-benzoic acid methyl ester, methyl2-fluorobenzoate, pubchem3565, acmc-209j5e
PubChem CID 67854
IUPAC navn methyl-2-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-fluorobenzoate
Tæthed 1.21
Kogepunkt 109°C to 110°C (35 mmHg)
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.503
Mængde 5 g
Beilstein 1862493
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-fluorobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-fluorobenzoate