Få mere at vide
Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate, 98%
Artikelnummer. 15488238
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488238 5 g 5g
15498238 25 g 25g
15408248 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61676.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2965-22-2 | C8H6FNO4 | 199.137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2965-22-2
Molekylær formel C8H6FNO4
Molekylvægt (g/mol) 199.137
MDL nummer MFCD06203689
InChI nøgle JZLONOOYIXEAHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate, 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-nitro-2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-fluoro-5-nitro-benzoate, acmc-209ha6, ksc563m1n, methyl2-fluoro-5-nitrobenzoate, 4-fluoro-3-methoxycarbonyl nitrobenzene
PubChem CID 11217860
IUPAC navn methyl-2-fluor-5-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Mængde 5 g
Formel vægt 199.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof