Få mere at vide
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7041311
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15478238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61675.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 197507-22-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Methyl-2-fluor-4-hydroxybenzoat kan anvendes til fremstilling af forbindelser med evnen til at hæmme cytosolisk phospholipase A2α . Det er også et mellemprodukt i syntesen af 3-(2-fluor-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluormethyl)-4-isoxazolcarboxylsyremethylester (F591865).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate can be used in the preparation of compounds, with the ability to inhibit cytosolic phospholipase A2α. It is also an intermediate in the synthesis of 3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluoromethyl) -4-isoxazolecarboxylic acid methyl ester (F591865).
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 197507-22-5
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.139
MDL nummer MFCD09038282
InChI nøgle WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl-2-fluoro4-hydroxybenzoate, methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl 2-fluoro-4-hydroxy-benzoate, 2-fluoro-4-hyroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 22463192
IUPAC navn methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 170.14
Procent renhed 98%