Få mere at vide
Methyl 2-fluor-4-hydroxybenzoat, 98%
Beskrivelse
Methyl-2-fluor-4-hydroxybenzoat kan anvendes til fremstilling af forbindelser med evnen til at hæmme cytosolisk phospholipase A2α . Det er også et mellemprodukt i syntesen af 3-(2-fluor-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluormethyl)-4-isoxazolcarboxylsyremethylester (F591865).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl 2-fluor-4-hydroxybenzoat kan anvendes til fremstilling af forbindelser med evnen til at hæmme cytosolisk phospholipase A2α . Det er også et mellemprodukt i syntesen af 3-(2-fluor-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluormethyl)-4-isoxazolcarboxylsyremethylester (F591865).
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 170.14 |
| Procent renhed | 98% |