Få mere at vide
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. 15458238
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458238 1 g 1g
15478238 250 mg 250mg
15468238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61675.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 197507-22-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Methyl-2-fluor-4-hydroxybenzoat kan anvendes til fremstilling af forbindelser med evnen til at hæmme cytosolisk phospholipase A2α . Det er også et mellemprodukt i syntesen af 3-(2-fluor-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluormethyl)-4-isoxazolcarboxylsyremethylester (F591865).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2-fluor-4-hydroxybenzoat kan anvendes til fremstilling af forbindelser med evnen til at hæmme cytosolisk phospholipase A2α . Det er også et mellemprodukt i syntesen af 3-(2-fluor-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluormethyl)-4-isoxazolcarboxylsyremethylester (F591865).
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 197507-22-5
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.139
MDL nummer MFCD09038282
InChI nøgle WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl-2-fluoro4-hydroxybenzoate, methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl 2-fluoro-4-hydroxy-benzoate, 2-fluoro-4-hyroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 22463192
IUPAC navn methyl-2-fluor-4-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 170.14
Procent renhed 98%