Få mere at vide
Methyl 2-cyclopentanoncarboxylat, 96%
Artikelnummer. 10347321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347321 5 g Glasflaske 5g
10777772 25 g Glasflaske 25g
10249593 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342090050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10472-24-9 | C7H10O3 | 142,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10472-24-9
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.15
MDL nummer MFCD00001411
InChI nøgle PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
IUPAC navn methyl-2-oxocyclopentan-1-carboxylat
SMIL COC(=O)C1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0540g/mL
Kogepunkt 102°C to 104°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4550 to 1.457
Mængde 5 g
Beilstein 10, 597
Specifik vægtfylde 1.054
Opløselighedsinformation Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: miscible in ethanol
Formel vægt 142.15
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske