Få mere at vide
Methyl 2-chlorobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11423574
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423574 500 g 500g
11403574 25 g 25g
11413574 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11237.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-96-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-96-8
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00016337
InChI nøgle JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-chlorobenzoate, methyl-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorobenzoic acid methyl ester, unii-g344nes07r, benzoic acid, o-chloro-, methyl ester, benzoicacid, 2-chloro-, methyl ester, pubchem3707, methyl-o-chlorobenzoate, acmc-209moz
PubChem CID 11895
IUPAC navn methyl-2-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chlorobenzoate
Tæthed 1.191
Kogepunkt 233°C to 235°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 500 g
Beilstein 1364684
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%