Få mere at vide
Methyl 2-chloroacetoacetate, 95%
Artikelnummer. 10509643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10509643 50 mL Glasflaske 50ml
10129232 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179900500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4755-81-1 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4755-81-1
Molekylær formel C5H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 150.56
MDL nummer MFCD00008757
InChI nøgle GYQRIAVRKLRQKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloroacetoacetate, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, methyl ester, 2-chloroacetoacetic acid methyl ester, 2-chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, methyl2-chloroacetoacetate, acmc-209k9v, methyl-2-chloroacetoacetate, methyl-alpha-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetate methyl ester, gyqriavrklrqkp-uhfffaoysa
PubChem CID 107332
IUPAC navn methyl-2-chlor-3-oxobutanoat
SMIL CC(=O)C(C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloroacetoacetate
Smeltepunkt -33°C
Farve Gul
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 137°C
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH(Cl)CO2CH3
Brydningsindeks 1.4455 to 1.4475
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 150.56
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chloroacetoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.