Få mere at vide
Methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316425 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316425 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11316425 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438390100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
CAS 6307-82-0
Smeltepunkt 68.0°C to 69.5°C
Farve Cream
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C8H6ClNO4
Mængde 10 g
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-chloro-5-nitrobenzenecarboxylate, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methylester kyseliny 2-chlor-5-nitrobenzoove czech, pubchem3711, acmc-209ncv, methylester kyseliny 2-chlor-5-nitrobenzoove, 4-09-00-01228 beilstein handbook reference, methyl2-chloro-5-nitrobenzoate
InChI nøgle VCYWZLGOWNCJNJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Cl
IUPAC navn methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 215.59
PubChem CID 22754
Formel vægt 215.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.