Få mere at vide
Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11449596
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449596 100 g 100g
11429596 5 g 5g
11439596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20169.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 13324-11-3 | C8H6ClNO4 | 215,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13324-11-3
Molekylær formel C8H6ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 215.59
MDL nummer MFCD00017013
InChI nøgle PICNSXCJRMYANX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-chloro-4-nitrobenzoate, 4-nitro-2-chlorobenzoic acid methyl ester, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro-, methyl ester, maybridge1_005088, acmc-1c12v, methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate, methyl-4-nitro-2-chlorobenzoate, 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methylester
PubChem CID 83343
IUPAC navn methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Mængde 100 g
Beilstein 1877723
Formel vægt 215.59
Procent renhed 98%