Få mere at vide
Methyl-2-chlor-4-fluorphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10492451 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10492451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304780050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 214262-88-1 | C9H8ClFO2 | 202.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate
Navn note 98%
CAS 214262-88-1
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H8ClFO2
Lineær formel ClC6H3(F)CHCOCH3
Brydningsindeks 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00800611
Mængde 5 g
Synonym methyl 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetate, methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro-, methyl ester, methyl-2-chloro-4-fluorophenylacetate, pubchem16488, methyl 2-chloro-4-fluorophenyl acetate, methyl2-2-chloro-4-fluorophenyl acetate, 2-chloro-4-fluorophenyl-acetic acid methyl ester, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate 98
InChI nøgle DFTYYBRLWCAUHP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1Cl
IUPAC navn methyl-2-(2-chlor-4-fluorphenyl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 202.61
PubChem CID 736123
Formel vægt 202.51
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske