Få mere at vide
Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11433907
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11433907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18342.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85953-29-3
Molekylær formel C8H6ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 188.582
MDL nummer MFCD00173937
InChI nøgle YZDLPZNWBRBZMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-, methyl ester, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem18760, rarechem al bf 0289, acmc-209q7x, ksc495c1p, methyl 2-chloro-4-fluorob..., methy 2-chloro-4-fluorobenzoate
PubChem CID 2763551
IUPAC navn methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Kogepunkt 103°C to 105°C (15 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 188.59
Procent renhed 97%