Få mere at vide
Methyl-2-chlor-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495892
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10495892 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10405902 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10495892 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09505DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-33-1
Molekylær formel C8H13ClO3
Molekylvægt (g/mol) 192.639
MDL nummer MFCD01570535
InChI nøgle NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779362
IUPAC navn methyl-2-chlor-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester
Formel vægt 192.64
Procent renhed 90%