Få mere at vide
Methyl-2-chlor-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat, 90 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate |
| CAS min % | 90.0 |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester |
| Formel vægt | 192.64 |
| Procent renhed | 90% |