Få mere at vide
Methyl-2-brombenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489643
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489643 25 g 25g
11499643 100 g 100g
11409653 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12435.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-94-6 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Methyl-2-brombenzoat under Heck-reaktion med acrylonitril resulterer i lactonisering for at give benzofuran-2-onen 3-(cyanomethyl)-2-coumaranon. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2-brombenzoate under Heck reaktion med acrylonitril resulterer i lactonisering for at give benzofuran-2-on 3-(cyanomethyl)-2-coumaranon. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler
, landbrugskemikalier. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-94-6
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00016328
InChI nøgle SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl-2-bromobenzoate, methyl bromobenzoate, o-bromobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-bromo-, methyl ester, pubchem3956, 2-bromo methyl benzoate, acmc-1atow
PubChem CID 11894
IUPAC navn methyl-2-brombenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromobenzoate
Tæthed 1.532
Kogepunkt 252°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 25 g
Beilstein 1862501
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 215.05
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-bromobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-bromobenzoate