Få mere at vide
Methyl-2-brombenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245761 50 mL Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10245761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249810500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-94-6 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromobenzoate
Navn note 98%
CAS 610-94-6
Farve Gul
Tæthed 1.5100g/mL
Kogepunkt 252.0°C to 254.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7BrO2
Lineær formel BrC6H4CO2CH3
Brydningsindeks 1.5575 to 1.5595
MDL nummer MFCD00016328
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 1.51
Synonym methyl o-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl-2-bromobenzoate, methyl bromobenzoate, o-bromobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-bromo-, methyl ester, pubchem3956, 2-bromo methyl benzoate, acmc-1atow
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
InChI nøgle SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
IUPAC navn methyl-2-brombenzoat
Molekylvægt (g/mol) 215.05
PubChem CID 11894
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-bromobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.