Få mere at vide
Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11429197
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429197 5 g 5g
11439197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21288.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 6942-36-5 | C8H6BrNO4 | 260,043 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6942-36-5
Molekylær formel C8H6BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 260.043
MDL nummer MFCD00010867
InChI nøgle VSEYYEKRZNRECT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-bromo-5-nitro-benzoate, 2-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-5-nitrobenzoate, pubchem3971, acmc-1b9le, ksc495k5r, methyl 5-nitro-2-bromobenzoate, methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
PubChem CID 245494
IUPAC navn methyl-2-brom-5-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Smeltepunkt 79 °C til 82 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2617575
Formel vægt 260.05
Procent renhed ≥98%