Få mere at vide
Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10727582 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10727582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6942-36-5
MDL nummer MFCD00010867
InChI nøgle VSEYYEKRZNRECT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-bromo-5-nitro-benzoate, 2-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-5-nitrobenzoate, pubchem3971, acmc-1b9le, ksc495k5r, methyl 5-nitro-2-bromobenzoate, methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
PubChem CID 245494
IUPAC navn methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Smeltepunkt 79.0°C to 81.0°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H6BrNO4
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water.
Molekylvægt (g/mol) 260.04
Formel vægt 260.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.