Få mere at vide
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11448216
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448216 25 g 25g
11438216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15322.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245,07 g/mol
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2-brom-5-methoxybenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt og mørkt sted. Beskyt mod direkte lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35450-36-3
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.07
MDL nummer MFCD00051594
InChI nøgle VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
PubChem CID 2776849
IUPAC navn methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Tæthed 1.52
Kogepunkt 271 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.564
Mængde 25 g
Beilstein 2641378
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 245.08
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate