Få mere at vide
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438216
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438216 5 g 5g
11448216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15322.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2-brom-5-methoxybenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt og mørkt sted. Beskyt mod direkte lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35450-36-3
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.07
MDL nummer MFCD00051594
InChI nøgle VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
PubChem CID 2776849
IUPAC navn methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Tæthed 1.52
Kogepunkt 271°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.564
Mængde 5 g
Beilstein 2641378
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 245.08
Procent renhed 98%