Få mere at vide
Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11486986
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486986 100 g 100g
11476986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25309.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27007-53-0 | C8H6BrClO2 | 249.488 g/mol
Methyl-2-brom-5-chlorbenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2-brom-5-chlorbenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27007-53-0
Molekylær formel C8H6BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 249.488
MDL nummer MFCD00144763
InChI nøgle BIECSXCXIXHDBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro-, methyl ester, pubchem11238, acmc-1cr8r, ksc494q3f, methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate, methyl 2-bromo-5-chloro-benzoate, methyl 2-bromanyl-5-chloranyl-benzoate, 2-bomo-5-chlorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 280500
IUPAC navn methyl-2-brom-5-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 249.49
Procent renhed 98%