Få mere at vide
Methyl-2-brom-4-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409678
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409678 1 g 1g
15429678 250 mg 250mg
15419678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63144.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87808-49-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87808-49-9
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD03840737
InChI nøgle DJTUYAFJAGLQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-bromo-4-methylbenzoate, 2-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl-, methyl ester, pubchem14035, acmc-209qq7, ksc495m0h, methyl 2-bromo-4-methyl-benzoate, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21779704
IUPAC navn methyl-2-brom-4-methylbenzoat
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
Mængde 1 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof