Få mere at vide
Methyl-2-brom-3-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438418
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438418 100 g 100g
15428418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61831.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131001-86-0 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Methyl-2-brom-3-methylbenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2-brom-3-methylbenzoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131001-86-0
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00144762
InChI nøgle QAOFGUXVDAZKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-3-methylbenzoate, benzoic acid, 2-bromo-3-methyl-, methyl ester, 2-bromo-3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 2-bromo-3-methyl-benzoate, pubchem3966, acmc-1c3gk, methyl 2-bromo-m-toluate, intermediates-zcf02010, ksc495c9h
PubChem CID 10823279
IUPAC navn methyl-2-brom-3-methylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(Br)C(C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
Farve Rød
Mængde 100 g
Beilstein 4177165
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske