Få mere at vide
Methyl 2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate, 98%
Artikelnummer. 15431409
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431409 5 g 5g
15488816 250 mg 250mg
15421409 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64283.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117324-58-0 | C9H8F3NO2 | 219.163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117324-58-0
Molekylær formel C9H8F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 219.163
MDL nummer MFCD08234902
InChI nøgle QGFUDNJZHZNPCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14233808
IUPAC navn methyl-2-amino-5-(trifluormethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Synonym methyl 2-amino-5-trifluoromethyl benzoate, methyl2-amino-5-trifluoromethyl benzoate, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-amino-5-trifluoromethyl-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-, methyl ester, acmc-209z2m, benzoicacid,2-amino-5-trifluoromethyl-,methylester, methyl 5-trifluoromethylanthranilate, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid methyl ester
Formel vægt 219.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof