Få mere at vide
Methyl 2-amino-5-methoxybenzoat, 96%
Artikelnummer. 15490908
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490908 1 g 1g
15410918 250 mg 250mg
15400918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54704.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 2475-80-1 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter
, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløselig (1,1 g
/L) (25 C) °i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2475-80-1
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD09038482
InChI nøgle MOVBJUGHBJJKOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13052275
IUPAC navn methyl-2-amino-5-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(N)C=CC(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
Smeltepunkt 32 °C til 33 °C
Mængde 1 g
Synonym benzoic acid, 2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl2-amino-5-methoxybenzoate, 2-amino-5-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 5-methoxyanthranilate, benzoic acid,2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl 6-amino-m-anisate, acmc-1cnv1, intermediates-zcf02665, 2-amino-5-methoxybenzoic acid,methyl ester, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid methyl ester
Opløselighedsinformation Let opløselig (1,1 g/L) (25 °C) i vand.
Formel vægt 181.19
Procent renhed 96%