Få mere at vide
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349735
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349735 5 g 5g
11359735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19778.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 319-24-4 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 319-24-4
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.155
MDL nummer MFCD03791308
InChI nøgle PUDDYSBKCDKATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl2-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-fluoroanthranilate, methyl 2-amino-5-fluoro-benzoate, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro-, methyl ester, 2-amino-5-fluoro benzoic acid methyl ester, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3558, acmc-209hpn, ksc495g7j
PubChem CID 2783401
IUPAC navn methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Smeltepunkt 21°C to 25°C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 132°C (269°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2803210
Formel vægt 169.16
Procent renhed 98%