Få mere at vide
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048067
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11339016
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20187.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5202-89-1 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5202-89-1
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.607
MDL nummer MFCD00007837
InChI nøgle IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
PubChem CID 78878
IUPAC navn methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Kogepunkt 168°C to 170°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1072894
Formel vægt 185.61
Procent renhed ≥98%